Få mere at vide
Pro-Hyp-OH, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Neat |
| Molekylær formel | C10H16N2O4 |
| MDL nummer | MFCD00037349 |
| Molekylvægt (g/mol) | 228.25 |
| InChI nøgle | ONPXCLZMBSJLSP-CSMHCCOUSA-N |
| SMIL | O[C@@H]1C[C@H](N(C1)C(=O)[C@@H]1CCCN1)C(O)=O |
| IUPAC navn | (2S,4R)-4-hydroxy-1-[(2S)-pyrrolidine-2-carbonyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid |
| Mængde | 1 mg |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |