Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pro-Detect™ Rapid Streptag II Competitive Assay Kit
Artikelnummer. 15980513 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 analyser
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15980513 10 analyser Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 15980513 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A38510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1168.00 DKK
    934.40 DKK / Pakke med 10
    Spare 233.60 DKK
    20% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Indeholder
10 analyser
Pro-Detect™ Rapid Competitive Assay Kit er et engangsbrug, dipstick lateral flow-kit til hurtig og nem påvisning af mærkede proteiner i proteinekspressions- og rensningssystemer
  • Lateral flow-assay bruger membranbaserede strimler belagt med farvestofbundne konjugerede antistoffer, der er specifikke for mærket for at give en kvalitativ detektion inden for ti minutter
  • Detekter mærkede proteiner direkte fra cellekulturmedier (supernatant) eller cellelysater uden nogen speciel instrumentering eller håndtering
  • Laterale flow-strimler kan bruges tidligt i og under ekspressionen for at overvåge og bekræfte ekspression af ønsket proteinmærket mål
  • Fortynd prøven med den medfølgende fortynder og dyp i den laterale flowstrimmel for visuelle resultater inden for 5 til 10 minutter
  • Følsomme —påvisningsproteinmærker i supernatant- eller cellelysatprøver ned til lavt niveauμ g/ml koncentrationer
  • Specifik —assay krydsreagerer ikke med almindelige lysis- og proteinpræparationsreagenser
  • Pålidelige —resultater ligner andre antistof immunoassays, herunder western blot og ELISA
  • Lang holdbarhed —stabil i mindst et år ved 4 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •10 hurtige analysestrimler
• Prøvefortynder, 15 mL Tilstrækkelig
til 10 assaybestemmelser Opbevares
ved 2 –8 °C.
Detekterbare analytter Streptag II-mærkede proteiner
Assay Lateral flow hurtig analyse
Detektionsmetode Kromogent
Produktlinje Pro-Detect
Produkttype Assay
Specificitet Protein tag
Tilstrækkelig til 10 analyser
Til brug med (applikation) Lateral flow hurtig analyse
Mængde 10 analyser
Forsendelsestilstand Våd is
Mål Protein