Indeholder
10 analyser
- Lateral flow-assay bruger membranbaserede strimler coatet med farvestofbundne konjugerede antistoffer, der er specifikke for mærket for at give en visuel farveaflæsning til detektion inden for ti minutter.
- Detekter proteiner direkte fra cellekulturmedier (supernatant) eller cellelysater uden nogen speciel instrumentering eller håndtering.
- Laterale flow-strimler kan bruges tidligt i og under ekspressionen for at overvåge og bekræfte ekspression af ønsket proteinmærket mål
- Fortynd prøven med den medfølgende fortynder og dyp i den laterale flowstrimmel for visuelle resultater inden for 5 til 10 minutter
- Følsomme —påvisningsproteinmærker i supernatant- eller cellelysatprøver ned til lavt niveauμ g/ml koncentrationer
- Specifik —assay krydsreagerer ikke med almindelige lysis- og proteinpræparationsreagenser
- Pålidelige —resultater ligner andre antistof immunoassays, herunder western blot og ELISA
- Lang holdbarhed —stabil i mindst et år ved 4 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | •10 hurtige analysestrimler • Prøvefortynder, 15 mL Tilstrækkelig til 10 assaybestemmelser Opbevares ved 2 –8 °C. |
| Detekterbare analytter | MBP-mærkede proteiner |
| Assay | Lateral flow hurtig analyse |
| Detektionsmetode | Kromogent |
| Produktlinje | Pro-Detect |
| Produkttype | Assay |
| Specificitet | Protein tag |
| Tilstrækkelig til | 10 analyser |
| Til brug med (applikation) | Lateral flow hurtig analyse |
| Mængde | 10 analyser |
| Vis mere |