Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pro-Detect™ Rapid Antibody Isotyping Assay Kit, mus
Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
10 prøver
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Indeholder
10 analyser
- Bruger membranbaserede strimler belagt med farvestofbundne konjugerede antistoffer, der giver en visuel farveaflæsning af den monoklonale antistofisotype inden for ti minutter.
- Laterale flow-strimler kan bruges tidligt i og under ekspressionen for at overvåge og bekræfte ekspression af ønsket proteinmærket mål
- Enkel, hurtig metode —fortynd prøven med det medfølgende fortyndingsmiddel og dyp i lateral flow-strimlen for visuelle resultater inden for 5 til 10 minutter
- Følsomme —påvisningsproteinmærker i supernatant- eller cellelysatprøver ned til lavt niveauμ g/ml koncentration
- Specifik —assay krydsreagerer ikke med almindelige lysis- og proteinpræparationsreagenser
- Pålidelige —resultater ligner andre antistof immunoassays, herunder western blot og ELISA
- Lang holdbarhed —stabil i mindst et år ved 4 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | •10 hurtige antistof-isotyping-assaystrips 1 • 10 hurtige antistof-isotyping-assaystrips 2 • Prøvefortynder, 4 mL Tilstrækkelig til 10 isotypebestemmelser Opbevares ved 2 –8 °C. |
| Detekterbare analytter | IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3, IgA, IgM; Kappa og lambda lyskæder |
| Assay | Isotyping assay |
| Detektionsmetode | Kromogent |
| Produktlinje | Pro-Detect™ |
| Produkttype | Assay |
| Prøvetype | Ascitic væske, Cellekulturmedier |
| Specificitet | Antistof |
| Tilstrækkelig til | 10 prøver |
| Målarter | Mus |
| Vis mere |