Få mere at vide
Chemsplash Pro+4 (sterilbestrålet) 67gsm C/Alle tapede sømme
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-200105862
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Artikelnummer. 30058241
Brand: Chemsplash 2767.400.004
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gamma bestrålet Chemsplash Pro +4 Disposable Coverall er lavet af et 67 gsm mikroporøst lamineret Cat III Type 4B, 5B og 6B stof.
Gamma bestrålet Chemsplash Pro +4 engangsoverall
  • 67GSM mikroporøst laminatstof
  • Steril bestrålet, dobbeltpose og Detex-klistermærke
  • Fuldt tapede sømme
  • Tredelt hætte
  • Elastiske manchetter med tommelfingerløkker
  • Elastik hætte, ryg og ankler
  • Tovejs lynlås med lynlåsklap
  • Silikone og latex fri
  • Lav fnug, Anti-Static
  • Er i overensstemmelse med ISO 14644-1:2015 Renrum 5 - 9
Beskrivelse: Gamma-bestrålet Chemsplash Pro +4 Disposable Coverall er lavet af 67GSM mikroporøst lamineret Cat III Type 4B, 5B og 6B stof. Alle sømme er fuldt tapede, hvilket giver en stærkere og mere effektiv barriere mod væsker og partikler. Denne overtræksdragt er antistatisk i henhold til EN1149-5:2008 og resistent over for smitsomme stoffer i henhold til EN14126, hvilket sikrer overholdelse af virus- og bakterieinfektionsbeskyttelse. Den er ideel til brug i farmaceutiske, renrums-, halvlederfremstillings- og infektionskontamineringskontrolmiljøer. Denne heldragt er i overensstemmelse med ISO 14644-1:2015 Renrumsklasse 5-9, der tilbyder maksimal beskyttelse til meget følsomme miljøer.
Tekniske data
Produkttype Renrums heldragt
Størrelse Lille
Køn Unisex
Materiale Mikroporøst stof
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik
Manchet stil Strikke, Tommelfingerløkke
Hals stil Hætte
Hætte type 3 paneler
Lukketype Slips
Sømtype Sammenføjet, Tapet
Sterilitet Steril
Modstand Væske
Latex fri Ja
Antal lommer Ingen
Renrumsklasse Klasse 100-100.000 (ISO 5-8)