Få mere at vide
Chemsplash Pro+4 (sterilbestrålet) 67gsm C/Alle tapede sømme
Description
Gamma bestrålet Chemsplash Pro +4 engangsoverall
- 67GSM mikroporøst laminatstof
- Steril bestrålet, dobbeltpose og Detex-klistermærke
- Fuldt tapede sømme
- Tredelt hætte
- Elastiske manchetter med tommelfingerløkker
- Elastik hætte, ryg og ankler
- Tovejs lynlås med lynlåsklap
- Silikone og latex fri
- Lav fnug, Anti-Static
- Er i overensstemmelse med ISO 14644-1:2015 Renrum 5 - 9
Beskrivelse: Gamma-bestrålet Chemsplash Pro +4 Disposable Coverall er lavet af 67GSM mikroporøst lamineret Cat III Type 4B, 5B og 6B stof. Alle sømme er fuldt tapede, hvilket giver en stærkere og mere effektiv barriere mod væsker og partikler. Denne overtræksdragt er antistatisk i henhold til EN1149-5:2008 og resistent over for smitsomme stoffer i henhold til EN14126, hvilket sikrer overholdelse af virus- og bakterieinfektionsbeskyttelse. Den er ideel til brug i farmaceutiske, renrums-, halvlederfremstillings- og infektionskontamineringskontrolmiljøer. Denne heldragt er i overensstemmelse med ISO 14644-1:2015 Renrumsklasse 5-9, der tilbyder maksimal beskyttelse til meget følsomme miljøer.
Specifications
Specifications
| Produkttype | Renrums heldragt |
| Størrelse | X-Large |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Mikroporøst stof |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Talje stil | Elastik |
| Ankel stil | Elastik |
| Manchet stil | Strikke, Tommelfingerløkke |
| Hals stil | Hætte |
| Show More |