Få mere at vide
Abnova™ PRKCH (Human) Recombinant Protein
Mængde:
10 μg
25 μg
Beskrivelse
- Sequence: MALEIVDNEMRFYEVYRSTYERLSLWAWDVNRSQKEGKCEE
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | AAH01000 |
| Gen-id (Entrez) | 5583 |
| Navn | protein kinase C, eta |
| Fremstillingsmetode | Wheat germ expression system |
| Kvalitetskontrol test | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
| Mængde | 10 μg |
| Opbevaringskrav | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Gene Alias | MGC26269, MGC5363, PKC-L, PKCL, PRKCL, nPKC-eta |
| Gen symbol | PRKCH |
| Arter | Wheat Germ (in vitro) |
| Vis mere |