Få mere at vide
Pritelivir, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17535585 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17535585 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17535585 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 469231000
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pritelivir
CAS 348086-71-5
Mængde 100 mg
Molekylær formel C18 H18 N4 O3 S2
Formel vægt 402.5
MDL nummer MFCD18633192
Fysisk form Pulver
Farve Hvid
Renhed ≥94 %
InChI nøgle IVZKZONQVYTCKC-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN(C(=O)CC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=N1)C1=NC(C)=C(S1)S(N)(=O)=O
IUPAC navn N-methyl-N-(4-methyl-5-sulfamoyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-[4-(pyridin-2-yl)phenyl]acetamide
Molekylvægt (g/mol) 402.49