missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Pristinamycin (~90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pristinamycin |
| CAS | 270076-60-3 |
| Molekylær formel | C73H89N11O17 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Pristinamycin |
| InChI formel | InChI=1S/C45H54N8O10.C28H35N3O7/c1-6-31-42(59)52-22-11-14-32(52)43(60)51(5)34(24-27-16-18-29(19-17-27)50(3)4)44(61)53-23-20-30(54)25-33(53)39(56)49-37(28-12-8-7-9-13-28)45(62)63-26(2)36(40(57)47-31)48-41(58)38-35(55)15-10-21-46-38;1-17(2)26-19(4)9-10-24(34)29-11-5-7-18(3)13-20(32)14-21(33)15-25-30-22(16-37-25)27(35)31-12-6-8-23(31)28(36)38-26/h7-10,12-13,15-19,21,26,31-34,36-37,55H,6,11,14,20,22-25H2,1-5H3,(H,47,57)(H,48,58)(H,49,56);5,7-10,13,16-17,19-20,26,32H,6,11-12,14-15H2,1-4H3,(H,29,34)/b;7-5+,10-9+,18-13+/t26-,31-,32+,33+,34-,36+,37-;19-,20-,26-/m11/s1 |
| SMIL | O=C(N(CC1)[C@@](C(N[C@@H](C(O[C@@H]([C@@H](C(N[C@H](CC)C(N2CCC[C@]23[H])=O)=O)NC(C4=NC=CC=C4O)=O)C)=O)C5=CC=CC=C5)=O)([H])CC1=O)[C@H](N(C3=O)C)CC6=CC=C(N(C)C)C=C6.O=C(C7=CCCN7C8=O)O[C@H](C(C)C)[C@H](C)/C=C/C(NC/C=C/C(C)=C/[C@@H](O)CC(CC9=NC8=CO9)=O)=O |
| IUPAC navn | N-((6R,9S,10R,13R,15aS,22R,24aS)-22-(4-(dimethylamino)benzyl)-6-ethyl-10,23-dimethyl-5,8,12,15,17,21,24-heptaoxo-13-phenyldocosahydro-12H-pyrido[2,1-f]pyrrolo[2,1-l][1]oxa[4,7,10,13,16]pentaazacyclononadecin-9-yl)-3-hydroxypicolinamide--(12Z,6R,7R,8E,13E,15E,17S)-17-hydroxy-6-isopropyl-7,15-dimethyl-32,33-dihydro-31H-5-oxa-11-aza-1(4,2)-oxazola-3(1,5)-pyrrolacycloicosaphane-8,13,15-triene-2,4,10,19-tetraone (1/1) |
| Molekylvægt (g/mol) | 1392.55 |
| Formel vægt | 1381.64 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?