Få mere at vide
Pristane, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11452460 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
Pakningsstørrelse:
5ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11452460 5 mL 5ml
1 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 11452460 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219545505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    922.00 DKK
    877.62 DKK / 5ml
    Spare 44.38 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Anvendes som biologisk markør. Pristane, MP Biomedicals er en naturlig mættet terpenoidalkan, der primært er opnået fra hajleverolie.
Pristane er kendt for at inducere autoimmune sygdomme hos gnavere. Det bruges i forskning til at forstå patogenesen af reumatoid arthritis og lupus, som en ikke-antigen arthritogen adjuvans og plasmacytomer.
Tekniske data
CAS 1921-70-6
Tæthed 0,783 g/ml ved 20 °C (lit.)
Kogepunkt 68 °C (0,001 mmHg (litteratur))
Molekylær formel C19H40
Brydningsindeks n20/D 1.438 (Lit.)
Mængde 5 mL
Synonym pristane, norphytane, bute hydrocarbon, norphytan, pristan, pentadecane, 2,6,10,14-tetramethyl, meso-pristane, 2,6,10,10-tetramethylpentadecane, meso-form, norphytane, robuoy
Opløselighedsinformation Opløselig i ether, petroleumsether, benzen, kloroform, carbontetrachlorid.
InChI nøgle XOJVVFBFDXDTEG-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
IUPAC navn 2,6,10,14-tetramethylpentadecan
Molekylvægt (g/mol) 268.529
PubChem CID 15979
ChEBI CHEBI:53181
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pristane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,6,10,14-tetramethyl-Pentadecane