Få mere at vide
Epredia™ PrintMate™ Slottede kassetter
Shop alle Epredia produkter
Farve:
Aqua
Beige
Blå
Blue
Grå
Grøn
Gray
Green
Gul
Hvid
Lavendel
Lilac
Lysegrøn
Orange
Pink
Pink (Pink)
Tan
White
Yellow
lilla
Mængde:
10 x 75 kassetter (750)/cs
4 x 250 kassetter (1000)/cs
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 750
Beskrivelse
Designet til ydeevne og brugervenlighed, PrintMate Slotted Cassettes er blevet optimeret til overlegen workflow og udskrivning med PrintMate Klassisk og PrintMate AS printsystemer. Den jævne, teksturerede trykflade giver den optimale overflade til højkvalitetsudskrivning hver gang. For yderligere information er højre og venstre side struktureret til tydelig håndskrift med passende penne. Låglåsene er blevet justeret til brugervenlighed med lav åbnings- og lukkekraft, mens de stadig giver den nødvendige sikkerhed under behandlingen. Fås i rør til automatisk udskrivning eller løse til manuel brug og i tolv farver for forbedret identifikation af arbejdsgangen.
Tekniske data
Tekniske data
| Pore stil | Slots |
| Lukning inkluderet | Separate låg medfølger |
| Mængde | 10 x 75 kassetter (750)/cs |
| Lukketype | Vendbar |
| PrintMate kompatibel | Ja |
| Farve | Grøn |
| Produkttype | Slottet kassette |