Få mere at vide
Epredia™ PrintMate™ Slottede kassetter
Artikelnummer. 16384036 Shop alle Epredia produkter
Farve:
Aqua
Beige
Blå
Blå
Grå
Grøn
Grå
Grøn
Gul
Hvid
Lavendel
Lilla
Lysegrøn
Lyserød
Orange
Pink (Pink)
Tan
Mængde:
10 x 75 kassetter (750)/cs
4 x 250 kassetter (1000)/cs
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 750
Artikelnummer. 16384036
Brand: Epredia™ B851120YW
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Epredia™ PrintMate Cassettes™ er designet til at indeholde indskåret væv sikkert og sikkert til vævsbehandling, indlejring og snit. PrintMate Kassetter giver enestående scanningsnøjagtighed og pålidelighed, når de bruges sammen med Epredia™ PrintMate™ og Epredia™ SlideMate™ stregkodescanner.
Designet til ydeevne og brugervenlighed, PrintMate Slotted Cassettes er blevet optimeret til overlegen workflow og udskrivning med PrintMate Klassisk og PrintMate AS printsystemer. Den jævne, teksturerede trykflade giver den optimale overflade til højkvalitetsudskrivning hver gang. For yderligere information er højre og venstre side struktureret til tydelig håndskrift med passende penne. Låglåsene er blevet justeret til brugervenlighed med lav åbnings- og lukkekraft, mens de stadig giver den nødvendige sikkerhed under behandlingen. Fås i rør til automatisk udskrivning eller løse til manuel brug og i tolv farver for forbedret identifikation af arbejdsgangen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Pore stil Slots
Lukning inkluderet Separate låg medfølger
Mængde 10 x 75 kassetter (750)/cs
Lukketype Vendbar
PrintMate kompatibel Ja
Farve Gul
Produkttype Slottet kassette