Få mere at vide
Epredia™ PrintMate™ Slottede kassetter
Epredia™ PrintMate Cassettes™ er designet til at indeholde indskåret væv sikkert og sikkert til vævsbehandling, indlejring og snit. PrintMate Kassetter giver enestående scanningsnøjagtighed og pålidelighed, når de bruges sammen med Epredia™ PrintMate™ og Epredia™ SlideMate™ stregkodescanner.
Brand: Epredia™ B851120WH
Beskrivelse
Designet til ydeevne og brugervenlighed, PrintMate Slotted Cassettes er blevet optimeret til overlegen workflow og udskrivning med PrintMate Klassisk og PrintMate AS printsystemer. Den jævne, teksturerede trykflade giver den optimale overflade til højkvalitetsudskrivning hver gang. For yderligere information er højre og venstre side struktureret til tydelig håndskrift med passende penne. Låglåsene er blevet justeret til brugervenlighed med lav åbnings- og lukkekraft, mens de stadig giver den nødvendige sikkerhed under behandlingen. Fås i rør til automatisk udskrivning eller løse til manuel brug og i tolv farver for forbedret identifikation af arbejdsgangen.
Tekniske data
Slots | |
10 x 75 kassetter (750)/cs | |
Ja | |
Slottet kassette |
Separate låg medfølger | |
Vendbar | |
Hvid |