Få mere at vide
Epredia™ PrintMate™ Indlejring af kassetter Artikelnummer.: 16393946
Epredia™ PrintMate™ Indlejring af kassetter
Artikelnummer. 16393946 Shop alle Epredia produkter
Grå, 10 x 75 kassetter (750)/cs, Ingen låg
Farve:
Aqua
Beige
Blå
Blue
Grå
Grøn
Gray
Green
Gul
Hvid
Lavendel
Lilac
Lysegrøn
Orange
Pink
Pink (Pink)
Tan
White
Yellow
lilla
Mængde:
10 x 75 kassetter (750)/cs
1000
4 x 250 kassetter (1000)/cs
Lukning inkluderet:
Ingen låg
Separate låg medfølger
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 750
Artikelnummer. 16393946
Brand: Epredia™ B851010GY
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Epredia™ PrintMate Cassettes™ er designet til at indeholde indskåret væv sikkert og sikkert til vævsbehandling, indlejring og snit. PrintMate Kassetter giver enestående scanningsnøjagtighed og pålidelighed, når de bruges sammen med Epredia™ PrintMate™ og Epredia™ SlideMate™ stregkodescanner.
Designet til ydeevne og brugervenlighed, PrintMate Indlejringskassetter er blevet optimeret til overlegen arbejdsgang og udskrivning med PrintMate Klassisk og PrintMate AS printsystemer. Den jævne, teksturerede trykflade giver den optimale overflade til højkvalitetsudskrivning hver gang. For yderligere information er højre og venstre side struktureret til tydelig håndskrift med passende penne. Låglåsene er blevet justeret for brugervenlighed med lav åbnings- og lukkekraft, mens de stadig giver den nødvendige sikkerhed under behandlingen. Fås i rør til automatisk udskrivning eller løse til manuel brug, og i tolv farver for forbedret identifikation af arbejdsgange. PrintMate Embedding Cassettes fås også uden låg, til økonomisk brug med genanvendelige låg.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Pore stil Runde huller
Lukning inkluderet Ingen låg
Mængde 10 x 75 kassetter (750)/cs
Lukketype Vendbar
PrintMate kompatibel Ja
Farve Grå
Til brug med (udstyr) Til brug med metallåg
Produkttype Indlejring af kassette
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Epredia™ PrintMate™ Indlejring af kassetter >