Få mere at vide
Epredia™ PrintMate™ Indlejring af kassetter
Artikelnummer. 16363946 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Farve:
Aqua
Beige
Blå
Blå
Grå
Grøn
Grå
Grøn
Gul
Hvid
Lavendel
Lilla
Lysegrøn
Lyserød
Orange
Pink (Pink)
Tan
Mængde:
10 x 75 kassetter (750)/cs
1000
4 x 250 kassetter (1000)/cs
Lukning inkluderet:
Ingen låg
Separate låg medfølger
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 750
58 product options available for selection
Product selection table with 58 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Farve Mængde Lukning inkluderet unitSize
16363946 Beige 10 x 75 kassetter (750)/cs Ingen låg -
15487594 Aqua - - Pakke med 1000
15497594 Blå - - Pakke med 1000
16373946 Blå 10 x 75 kassetter (750)/cs Ingen låg -
15407604 Grøn - - Pakke med 1000
16383946 Grøn 10 x 75 kassetter (750)/cs Ingen låg -
15417604 Grå - - Pakke med 1000
16393946 Grå 10 x 75 kassetter (750)/cs Ingen låg -
15427604 Lilla - - Pakke med 1000
16303956 Lavendel 10 x 75 kassetter (750)/cs Ingen låg Pakke med 750
15437604 Orange - - Pakke med 1000
16313956 Lysegrøn 10 x 75 kassetter (750)/cs Ingen låg -
15447604 Lyserød - - Pakke med 1000
16323956 Lilla 10 x 75 kassetter (750)/cs Ingen låg -
15457604 Tan - - Pakke med 1000
16333956 Orange 10 x 75 kassetter (750)/cs Ingen låg -
15471820 Hvid - - Pakke med 1000
16343956 Pink (Pink) 10 x 75 kassetter (750)/cs Ingen låg -
15477604 Gul 1000 - Pakke med 1000
16353956 Tan 10 x 75 kassetter (750)/cs Ingen låg -
16363956 Hvid 10 x 75 kassetter (750)/cs Ingen låg -
16104027 Gul 10 x 75 kassetter (750)/cs Ingen låg Pakke med 750
16373956 Beige 4 x 250 kassetter (1000)/cs Ingen låg -
16383956 Blå 4 x 250 kassetter (1000)/cs Ingen låg -
16393956 Grøn 4 x 250 kassetter (1000)/cs Ingen låg -
16303966 Grå 4 x 250 kassetter (1000)/cs Ingen låg -
16313966 Lavendel 4 x 250 kassetter (1000)/cs Ingen låg -
16323966 Lysegrøn 4 x 250 kassetter (1000)/cs Ingen låg -
16333966 Lilla 4 x 250 kassetter (1000)/cs Ingen låg -
16343966 Orange 4 x 250 kassetter (1000)/cs Ingen låg -
16353966 Pink (Pink) 4 x 250 kassetter (1000)/cs Ingen låg Pakke med 1000
16363966 Tan 4 x 250 kassetter (1000)/cs Ingen låg -
16373966 Hvid 4 x 250 kassetter (1000)/cs Ingen låg -
16383966 Gul 4 x 250 kassetter (1000)/cs Ingen låg -
16393966 Beige 4 x 250 kassetter (1000)/cs Separate låg medfølger -
16303976 Blå 4 x 250 kassetter (1000)/cs Separate låg medfølger -
16313976 Grøn 4 x 250 kassetter (1000)/cs Separate låg medfølger -
16323976 Grå 4 x 250 kassetter (1000)/cs Separate låg medfølger -
16333976 Lavendel 4 x 250 kassetter (1000)/cs Separate låg medfølger Pakke med 1000
16343976 Lysegrøn 4 x 250 kassetter (1000)/cs Separate låg medfølger Pakke med 1000
16353976 Lilla 4 x 250 kassetter (1000)/cs Separate låg medfølger -
16363976 Orange 4 x 250 kassetter (1000)/cs Separate låg medfølger -
16373976 Pink (Pink) 4 x 250 kassetter (1000)/cs Separate låg medfølger -
16383976 Tan 4 x 250 kassetter (1000)/cs Separate låg medfølger -
16393976 Hvid 4 x 250 kassetter (1000)/cs Separate låg medfølger -
16303986 Gul 4 x 250 kassetter (1000)/cs Separate låg medfølger -
16344006 Beige 10 x 75 kassetter (750)/cs Separate låg medfølger -
16354006 Blå 10 x 75 kassetter (750)/cs Separate låg medfølger -
16364006 Grøn 10 x 75 kassetter (750)/cs Separate låg medfølger -
16374006 Grå 10 x 75 kassetter (750)/cs Separate låg medfølger -
16384006 Lavendel 10 x 75 kassetter (750)/cs Separate låg medfølger -
16394006 Lysegrøn 10 x 75 kassetter (750)/cs Separate låg medfølger -
16304016 Lilla 10 x 75 kassetter (750)/cs Separate låg medfølger -
16314016 Orange 10 x 75 kassetter (750)/cs Separate låg medfølger -
16324016 Pink (Pink) 10 x 75 kassetter (750)/cs Separate låg medfølger -
16334016 Tan 10 x 75 kassetter (750)/cs Separate låg medfølger -
16344016 Hvid 10 x 75 kassetter (750)/cs Separate låg medfølger -
16327025 Gul 10 x 75 kassetter (750)/cs Separate låg medfølger Pakke med 750
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 58 options available.
58 missing translation for 'options'
Product Code. 16363946 missing translation for 'mfr' Epredia™ missing translation for 'supplierNo' B851010BE
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Epredia™ PrintMate Cassettes™ er designet til at indeholde indskåret væv sikkert og sikkert til vævsbehandling, indlejring og snit. PrintMate Kassetter giver enestående scanningsnøjagtighed og pålidelighed, når de bruges sammen med Epredia™ PrintMate™ og Epredia™ SlideMate™ stregkodescanner.
Designet til ydeevne og brugervenlighed, PrintMate Indlejringskassetter er blevet optimeret til overlegen arbejdsgang og udskrivning med PrintMate Klassisk og PrintMate AS printsystemer. Den jævne, teksturerede trykflade giver den optimale overflade til højkvalitetsudskrivning hver gang. For yderligere information er højre og venstre side struktureret til tydelig håndskrift med passende penne. Låglåsene er blevet justeret for brugervenlighed med lav åbnings- og lukkekraft, mens de stadig giver den nødvendige sikkerhed under behandlingen. Fås i rør til automatisk udskrivning eller løse til manuel brug, og i tolv farver for forbedret identifikation af arbejdsgange. PrintMate Embedding Cassettes fås også uden låg, til økonomisk brug med genanvendelige låg.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Pore stil Runde huller
Lukning inkluderet Ingen låg
Mængde 10 x 75 kassetter (750)/cs
Lukketype Vendbar
PrintMate kompatibel Ja
Farve Beige
Til brug med (udstyr) Til brug med metallåg
Produkttype Indlejring af kassette