Få mere at vide
Epredia™ PrintMate™ Indlejring af kassetter
Artikelnummer. 15437604 Shop alle Epredia produkter
Farve:
Aqua
Beige
Blå
Blå
Grå
Grøn
Grå
Grøn
Gul
Hvid
Lavendel
Lilla
Lysegrøn
Lyserød
Orange
Pink (Pink)
Tan
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 750
Mængde:
10 x 75 kassetter (750)/cs
1000
4 x 250 kassetter (1000)/cs
Lukning inkluderet:
Ingen låg
Separate låg medfølger
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15437604
missing translation for 'mfr': Epredia™ A84210045
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Epredia™ PrintMate Cassettes™ er designet til at indeholde indskåret væv sikkert og sikkert til vævsbehandling, indlejring og snit. PrintMate Kassetter giver enestående scanningsnøjagtighed og pålidelighed, når de bruges sammen med Epredia™ PrintMate™ og Epredia™ SlideMate™ stregkodescanner.
Designed for performance and user convenience, PrintMate Embedding Cassettes have been optimized for superior workflow and printing with the PrintMate Classic and PrintMate AS printing systems.  The even, textured printing face provides the optimal surface for high-quality printing every time.  For additional information, the right and left sides are textured for clear handwriting with suitable pens.  The lid catches have been adjusted for ease of use with low opening and closing force, while still giving the security needed while processing.
Available in tubes for automatic printing or loose for manual use, and in twelve colors for enhanced workflow identification.
PrintMate Embedding Cassettes are also available without lids, for economical use with reuseable metal lids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Pore stil Round Pore
PrintMate kompatibel Yes
Farve Orange
Produkttype Embedding Biopsy Cassette
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado