Få mere at vide
Epredia™ PrintMate™ Biopsikassetter
Artikelnummer. 16364016 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Farve:
Aqua
Beige
Blå
Blå
Grå
Grøn
Grå
Grøn
Gul
Hvid
Lavendel
Lysegrøn
Lyserød
Orange
Pink (Pink)
Syren
Tan
lilla
Mængde:
10 x 75 kassetter (750)/cs
4 x 250 kassetter (1000)/cs
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 750
34 product options available for selection
Product selection table with 34 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Mængde Pakningsstørrelse
16364016 Blå 10 x 75 kassetter (750)/cs -
15487604 Aqua - Pakke med 1000
16313986 Beige 4 x 250 kassetter (1000)/cs -
15497604 Blå - Pakke med 1000
16232321 Blå 4 x 250 kassetter (1000)/cs -
15407614 Grøn - Pakke med 1000
16323986 Grøn 4 x 250 kassetter (1000)/cs -
15417614 Grå - Pakke med 1000
16333986 Grå 4 x 250 kassetter (1000)/cs Pakke med 1000
15427614 Syren - Pakke med 1000
16343986 Lavendel 4 x 250 kassetter (1000)/cs -
15437614 Orange - Pakke med 1000
16353986 Lysegrøn 4 x 250 kassetter (1000)/cs -
15447614 Lyserød - Pakke med 1000
16363986 lilla 4 x 250 kassetter (1000)/cs Pakke med 1000
15457614 Tan - Pakke med 1000
16373986 Orange 4 x 250 kassetter (1000)/cs -
15467614 Hvid - Pakke med 1000
16383986 Pink (Pink) 4 x 250 kassetter (1000)/cs -
15477614 Gul - Pakke med 1000
16393986 Tan 4 x 250 kassetter (1000)/cs -
16303996 Hvid 4 x 250 kassetter (1000)/cs -
16313996 Gul 4 x 250 kassetter (1000)/cs -
16354016 Beige 10 x 75 kassetter (750)/cs -
16374016 Grøn 10 x 75 kassetter (750)/cs -
16384016 Grå 10 x 75 kassetter (750)/cs -
16394016 Lavendel 10 x 75 kassetter (750)/cs -
16304026 Lysegrøn 10 x 75 kassetter (750)/cs Pakke med 750
16314026 lilla 10 x 75 kassetter (750)/cs -
16324026 Orange 10 x 75 kassetter (750)/cs -
16334026 Pink (Pink) 10 x 75 kassetter (750)/cs Pakke med 750
16344026 Tan 10 x 75 kassetter (750)/cs -
16354026 Hvid 10 x 75 kassetter (750)/cs -
16364026 Gul 10 x 75 kassetter (750)/cs Pakke med 750
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 34 options available.
34 options
Artikelnummer. 16364016 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. B851110BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    757.00 DKK
    589.59 DKK / Pakke med 750
    Spare 167.41 DKK
    22% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Epredia™ PrintMate Cassettes™ er designet til at indeholde indskåret væv sikkert og sikkert til vævsbehandling, indlejring og snit. PrintMate Kassetter giver enestående scanningsnøjagtighed og pålidelighed, når de bruges sammen med Epredia™ PrintMate™ og Epredia™ SlideMate™ stregkodescanner.
Designet til ydeevne og brugervenlighed PrintMate kassettesortimentet er blevet optimeret til overlegen arbejdsgang og udskrivning med PrintMate Klassisk og PrintMate AS printsystemer. Den jævne, teksturerede trykflade giver den optimale overflade til højkvalitetsudskrivning hver gang. For yderligere information er højre og venstre side struktureret til tydelig håndskrift med passende penne. Låglåsene er blevet justeret til brugervenlighed med lav åbning og lukning, mens de stadig giver den nødvendige sikkerhed under behandlingen. Fås i rør til automatisk ilægning eller løse til manuel brug og i tolv farver for forbedret identifikation af arbejdsgangen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Pore stil Små firkantede porer
Lukning inkluderet Separate låg medfølger
Mængde 10 x 75 kassetter (750)/cs
Lukketype Vendbar
PrintMate kompatibel Ja
Farve Blå
Produkttype PrintMate Biopsi kassette til PrintMate Printere
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.