Få mere at vide
- Home
- Products
- Histologi og Cytologi
- Vævsindstøbning
- Indlejring af kassetter og opbevaring
- Epredia™ PrintMate™ Biopsikassetter
Epredia™ PrintMate™ Biopsikassetter
Artikelnummer. 16354016 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Farve:
Aqua
Beige
Blå
Blå
Grå
Grøn
Grå
Grøn
Gul
Hvid
Lavendel
Lysegrøn
Lyserød
Orange
Pink (Pink)
Syren
Tan
lilla
Mængde:
10 x 75 kassetter (750)/cs
4 x 250 kassetter (1000)/cs
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 750
34 product options available for selection
| Artikelnummer. | Farve | Mængde | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|
| 16354016 | Beige | 10 x 75 kassetter (750)/cs | - |
| 15487604 | Aqua | - | Pakke med 1000 |
| 16313986 | Beige | 4 x 250 kassetter (1000)/cs | - |
| 15497604 | Blå | - | Pakke med 1000 |
| 16232321 | Blå | 4 x 250 kassetter (1000)/cs | - |
| 15407614 | Grøn | - | Pakke med 1000 |
| 16323986 | Grøn | 4 x 250 kassetter (1000)/cs | - |
| 15417614 | Grå | - | Pakke med 1000 |
| 16333986 | Grå | 4 x 250 kassetter (1000)/cs | Pakke med 1000 |
| 15427614 | Syren | - | Pakke med 1000 |
| 16343986 | Lavendel | 4 x 250 kassetter (1000)/cs | - |
| 15437614 | Orange | - | Pakke med 1000 |
| 16353986 | Lysegrøn | 4 x 250 kassetter (1000)/cs | - |
| 15447614 | Lyserød | - | Pakke med 1000 |
| 16363986 | lilla | 4 x 250 kassetter (1000)/cs | Pakke med 1000 |
| 15457614 | Tan | - | Pakke med 1000 |
| 16373986 | Orange | 4 x 250 kassetter (1000)/cs | - |
| 15467614 | Hvid | - | Pakke med 1000 |
| 16383986 | Pink (Pink) | 4 x 250 kassetter (1000)/cs | - |
| 15477614 | Gul | - | Pakke med 1000 |
| 16393986 | Tan | 4 x 250 kassetter (1000)/cs | - |
| 16303996 | Hvid | 4 x 250 kassetter (1000)/cs | - |
| 16313996 | Gul | 4 x 250 kassetter (1000)/cs | - |
| 16364016 | Blå | 10 x 75 kassetter (750)/cs | - |
| 16374016 | Grøn | 10 x 75 kassetter (750)/cs | - |
| 16384016 | Grå | 10 x 75 kassetter (750)/cs | - |
| 16394016 | Lavendel | 10 x 75 kassetter (750)/cs | - |
| 16304026 | Lysegrøn | 10 x 75 kassetter (750)/cs | Pakke med 750 |
| 16314026 | lilla | 10 x 75 kassetter (750)/cs | - |
| 16324026 | Orange | 10 x 75 kassetter (750)/cs | - |
| 16334026 | Pink (Pink) | 10 x 75 kassetter (750)/cs | Pakke med 750 |
| 16344026 | Tan | 10 x 75 kassetter (750)/cs | - |
| 16354026 | Hvid | 10 x 75 kassetter (750)/cs | - |
| 16364026 | Gul | 10 x 75 kassetter (750)/cs | Pakke med 750 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 34 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
16354016
Leverandør
Epredia™
Leverandørnr.
B851110BE
-
757.00 DKK
589.59 DKK / Pakke med 750
Spare 167.41 DKK
22% Slukket
Du skal Log ind eller registrere dig for at købe denne vare.
Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
Designet til ydeevne og brugervenlighed PrintMate kassettesortimentet er blevet optimeret til overlegen arbejdsgang og udskrivning med PrintMate Klassisk og PrintMate AS printsystemer. Den jævne, teksturerede trykflade giver den optimale overflade til højkvalitetsudskrivning hver gang. For yderligere information er højre og venstre side struktureret til tydelig håndskrift med passende penne. Låglåsene er blevet justeret til brugervenlighed med lav åbning og lukning, mens de stadig giver den nødvendige sikkerhed under behandlingen. Fås i rør til automatisk ilægning eller løse til manuel brug og i tolv farver for forbedret identifikation af arbejdsgangen.
Tekniske data
Tekniske data
| Pore stil | Små firkantede porer |
| Lukning inkluderet | Separate låg medfølger |
| Mængde | 10 x 75 kassetter (750)/cs |
| Lukketype | Vendbar |
| PrintMate kompatibel | Ja |
| Farve | Beige |
| Produkttype | PrintMate Biopsi kassette til PrintMate Printere |