Få mere at vide
Epredia™ PrintMate™ Biopsikassetter
Artikelnummer. 15477614 Shop alle Epredia produkter
Farve:
Aqua
Beige
Blå
Blå
Grå
Grøn
Grå
Grøn
Gul
Hvid
Lavendel
Lilla
Lysegrøn
Lyserød
Orange
Pink (Pink)
Tan
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 750
Mængde:
10 x 75 kassetter (750)/cs
4 x 250 kassetter (1000)/cs
Artikelnummer. 15477614
Brand: Epredia™ A84210059
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Epredia™ PrintMate Cassettes™ er designet til at indeholde indskåret væv sikkert og sikkert til vævsbehandling, indlejring og snit. PrintMate Kassetter giver enestående scanningsnøjagtighed og pålidelighed, når de bruges sammen med Epredia™ PrintMate™ og Epredia™ SlideMate™ stregkodescanner.
Designed for performance and user convenience, the PrintMate cassette range has been optimized for superior workflow and printing with the PrintMate Classic and PrintMate AS printing systems.  The even, textured printing face provides the optimal surface for high-quality printing every time.  For additional information, the right and left sides are textured for clear handwriting with suitable pens.  The lid catches have been adjusted for ease of use with low force opening and closing, while still giving the security needed while processing.
Available in tubes for automatic loading or loose for manual use, and in twelve colors for enhanced workflow identification.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Pore stil Small Square Pore
PrintMate kompatibel Yes
Farve Gul
Produkttype Biopsy Cassette
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato