Få mere at vide
Epredia™ PrintMate™ AS Kassetteprintertilbehør
Artikelnummer. 12973745 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Produkttype:
Computer
Indsamlingssystem
Kassettetragt
Opsamlingsbakke
Varm folietape
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Pakke med 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
12973745 Indsamlingssystem Hver
15589535 Opsamlingsbakke Pakke med 4
12628206 Varm folietape Pakke med 5
12963815 Computer Hver
12648206 Kassettetragt Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12973745 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. A79510014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135650.00 DKK
    106007.37 DKK / Pakke med 1
    Spare 29642.63 DKK
    21% Slukket
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Vedligehold Epredia™ PrintMate™ Kassetteprinter med PrintMate™ Tilbehør.
Tilbehør inkluderer:
  • Indsamlingssystem opsamlingsbakker (kasse med 4)
  • Hopper
  • Varmfolietape, æske med 5 stk (rulle med tape udskriver ca. 20.000 kassetter)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Indsamlingssystem
Oversigt Indsamlingssystem
Til brug med (udstyr) PrintMate AS Kassette printer, PrintMate Kassette printer