Få mere at vide
Epredia™ PrintMate™ AS Kassetteprintertilbehør
Shop alle Epredia produkter
Produkttype:
Computer
Indsamlingssystem
Kassettetragt
Opsamlingsbakke
Varm folietape
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Pakke med 5
Beskrivelse
Tilbehør inkluderer:
- Indsamlingssystem opsamlingsbakker (kasse med 4)
- Hopper
- Varmfolietape, æske med 5 stk (rulle med tape udskriver ca. 20.000 kassetter)
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Kassettetragt |
| Oversigt | Kassettetragt (hver) |
| Til brug med (udstyr) | PrintMate AS Kassette printer, PrintMate Kassette printer |