Få mere at vide
Brady™ Printer Labels
Artikelnummer. 11761336
Skift visning
Color: Silver; Dimensions: 45W x 15mmH
Artikelnummer.
11761336 Color: Silver; Dimensions: 45W x 15mmH
1 options
Artikelnummer. 11761336 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 622215
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Oversigt BMP71 Label Printer Labels
Klæbende type Permanent Acrylic
Farve Silver
Slutte Gloss
Materiale Polyethylene Foam Laminate Polyester
Etiketter pr. række 1
Mængde 500/Pk.
Form Rectangle
Temperaturområde (metrisk) -40°C to +100°C
Tykkelse (metrisk) 0.65 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 18.26 mm
Dimensioner (L x B) 15 x 45 mm
Bredde (metrisk) 45 mm
Højde (metrisk) 15.00 mm