Få mere at vide
Biochrom Printer tilbehør til NanoVue Plus og GeneQuant 1300/100
Type:
Intern printer
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Printer tilbehør til GeneQuant 1300/100 og NanoVue Plus spektrofotometre
- Valgfri indbygget printer eller outputdata via USB til en pc til udskrivning eller opbevaring
- Nem at installere
- Velegnet til at bestemme koncentrationen (iμ g/ml, ng/μ L,μ g/L, Pmol/μ L og Pmol) og renhed af nukleinsyrer efter hybridisering, PCR og plasmid DNA minipreps
Tekniske data
Tekniske data
| Forbindelser | Trådløs Bluetooth |
| Type | Intern printer |
| Til brug med (applikation) | Nukleinsyreoprensning, proteinanalyser, CyDye og cellekulturdensitetsmålinger |
| Inkluderer | Valgfri indbygget printer eller outputdata via USB til en pc til udskrivning eller opbevaring |