Få mere at vide
Prinoxodan, MedChemExpress
Artikelnummer. 16463229
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
16463229 1 mg
1 options
Artikelnummer. 16463229 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYU00208
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Prinoxodan (RGW2938) is a phosphodiesterase inhibitor.
Prinoxodan (RGW2938) is a phosphodiesterase inhibitor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Prinoxodan
CAS 111786-07-3
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C13H13N4O2
Mængde 1 mg
Synonym RGW2938
SMIL O=C1NC2=C(C=C(C3=N[N]C(CC3)=O)C=C2)CN1C
Molekylvægt (g/mol) 257.27
Formel vægt 257.27
Procent renhed 95.58%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation