Få mere at vide
Emma Safety Footwear Primus Sikkerhedssko
Artikelnummer. 15989091
Størrelse:
37
48
49
Pakningsstørrelse:
1 par
Artikelnummer. 15989091
Brand: Emma Safety Footwear MM93986837
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Overraskende let, men giver en stærk og støttende pasform. Vandtæt, selv når den er helt nedsænket, takket være dens state-of-the-art Sympatex™ overdel. Sikkerhedsskoen til al slags vejr giver enestående fodbeskyttelse på alle årstider.
  • S3-Sikkerhedssko med sålplade til vådt arbejde
  • Fuldnarvet læder / Vandtæt konstruktion
  • Vandtæt Sympatex™ overdel
  • GripForce™ Duo varmebestandig ydersål
  • Desinficeret
Tekniske data
Certificeringer/compliance DA ISO 20345:2011
Lukketype Snørebånd
Farve Sort, Grå
Design Primus
Liner materiale Hydro-Tec™ Desinficeret sølv / Sympatex™
Materiale Læder
Størrelse 37
Tå materiale Stål