Få mere at vide
Emma Safety Footwear Primus Sikkerhedssko
Størrelse:
37
48
49
Pakningsstørrelse:
1 par
Beskrivelse
- S3-Sikkerhedssko med sålplade til vådt arbejde
- Fuldnarvet læder / Vandtæt konstruktion
- Vandtæt Sympatex™ overdel
- GripForce™ Duo varmebestandig ydersål
- Desinficeret
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DA ISO 20345:2011 |
| Lukketype | Snørebånd |
| Farve | Sort, Grå |
| Design | Primus |
| Liner materiale | Hydro-Tec™ Desinficeret sølv / Sympatex™ |
| Materiale | Læder |
| Størrelse | 49 |
| Tå materiale | Stål |