missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Primulin, MP Biomedicals™

Artikelnummer. 11485382 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11485382 100 g
11475382 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11485382 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219545480

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Kemiske identifikatorer

CAS 8064-60-6
Molekylær formel C21H14N3NaO3S3
Molekylvægt (g/mol) 475.531
MDL nummer MFCD00005798
InChI nøgle RSRNHSYYBLEMOI-UHFFFAOYSA-M
Synonym Direct Yellow 59, C.I. 49000
PubChem CID 3769888
IUPAC navn sodium;2-[2-(4-aminophenyl)-1,3-benzothiazol-6-yl]-6-methyl-1,3-benzothiazole-7-sulfonate
SMIL CC1=C(C2=C(C=C1)N=C(S2)C3=CC4=C(C=C3)N=C(S4)C5=CC=C(C=C5)N)S(=O)(=O)[O-].[Na+]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Primulin
Formel vægt 475.5
Farve Brown/Yellow
Mængde 100 g
Fysisk form Pulver
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.