Få mere at vide
Zeiss™ Primovert omvendt mikroskop med fotorør
Måltyper:
4X, 10X, 20X and 40X
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Primovert er perfekt egnet til dit cellekulturlaboratorium.
- Det muliggør hurtige, effektive undersøgelser af både ufarvede celler i fasekontrast og GFP-mærkede celler i fluorescenskontrast.
- Det passer direkte ind i dit laminære flow-skab, så du kan arbejde direkte i et sterilt miljø.
- Primovert er nemt at bruge, og med lidt opsætning er systemet klar til brug med det samme.
- Automatisk lyskildeslukning (ud over manuel tænd/sluk-funktion): Primo Vert slukker automatisk lyset efter 15 min – sparer energi og beskytter stativet
- Modulær belysning: halogen eller langtidsholdbar LED
- Materiale af højkvalitet: stativet er lavet af metal, og alle betjeningselementer er belagt med en speciel berøringsvenlig gummiblanding
- Universal faseskyder (valgfri) til alle objektiver: for brugervenligheden er der en fasering (Ph1) tilgængelig for 10x, 20x og 40x – det betyder, at du ikke behøver at ændre positionen af faseskyderen, når du skifter objektiver. Kort sagt: tidsbesparende og økonomisk
- Øget arbejdsafstand takket være nem afmontering af kondensatoren, f.eks. til rulleflasker
- Objektivindikatorer til hurtig identifikation af forstørrelse
- Integreret bærehåndtag
- Prisbelønnet design Det nye Primo Vert omvendte mikroskop fokuserer på det væsentlige: fremragende optik, kvalitetsmaterialer med høj holdbarhed, brugervenlighed og et tiltalende design.
- Primo Vert adresserer en bred vifte af applikationer: fra rutinelaboratorier til inspektion af levende celler til banebrydende forskningslaboratorier, der foruden forskningsmikroskoper kræver kompakte og pålidelige rutinemikroskoper til hurtig og effektiv visning af levende celler.
- Typiske applikationer omfatter kræft- og HIV-forskning, menneske-, dyre- og plantegenetik og cellebiologi generelt.
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | Plan Achromat LD 20 x/0.3 Ph1 and LD 40 x/0.5 Ph1 |
| Måltyper | 4X, 10X, 20X and 40X |
| Til brug med (applikation) | Cellekultur, rutinearbejde samt hurtig og nem billeddannelse |