Få mere at vide
Primidone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16458246
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16458246 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16458246 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0339
MedChemExpress Primidone is a potent anticonvulsant agent of the barbiturate class. Primidone is a neuronal voltage-gated sodium channel (VGSC) blocker and can be used for the study of epilepsy, essential tremor, and Psychiatric disorders.
Primidone is a potent anticonvulsant agent of the barbiturate class. Primidone is a neuronal voltage-gated sodium channel (VGSC) blocker and can be used for the study of epilepsy, essential tremor, and Psychiatric disorders.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Primidone
Fysisk form Solid
CAS 125-33-7
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C12H14N2O2
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (229.10 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 0.67 mg/mL (3.07 mM)
SMIL O=C(C1(CC)C2=CC=CC=C2)NCNC1=O
Molekylvægt (g/mol) 218.25
Formel vægt 218.25
Procent renhed 99.82%