Få mere at vide
Primidon EP Urenhed C, Mikromol™
Beskrivelse
Primidon EP Urenhed C
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2RS)-2-Phenylbutanamide |
| CAS | 90-26-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2RS)-2-Phenylbutanamide |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C10 H13 N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Lactam of S-Carboxymethyl-L-cysteinamide, Primidone Imp. C (EP), Primidone USP Related Compound C, Primidone USP RC C, (2RS)-2-Phenylbutanamide, Primidone Related Compound C, Primidone Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO/c1-2-9(10(11)12)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3,(H2,11,12) |
| SMIL | CCC(C(=O)N)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | 2-phenylbutanamid |
| Vis mere |