Få mere at vide
Primidon EP Urenhed C, Mikromol™
Artikelnummer. 30050398
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30050398 25 mg
30050234 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30050398 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1030.030025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Primidon EP Urenhed C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2RS)-2-Phenylbutanamide
CAS 90-26-6
Analyt- eller komponentnavne (2RS)-2-Phenylbutanamide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H13 N O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Lactam of S-Carboxymethyl-L-cysteinamide, Primidone Imp. C (EP), Primidone USP Related Compound C, Primidone USP RC C, (2RS)-2-Phenylbutanamide, Primidone Related Compound C, Primidone Impurity C
InChI formel InChI=1S/C10H13NO/c1-2-9(10(11)12)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3,(H2,11,12)
SMIL CCC(C(=O)N)c1ccccc1
IUPAC navn 2-phenylbutanamid
Molekylvægt (g/mol) 163.22
Mængde 25 mg
Formel vægt 163,0997 g/mol