Få mere at vide
Primidone-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Primidone-d5 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N2O2/c1-2-12(9-6-4-3-5-7-9)10(15)13-8-14-11(12)16/h3-7H,2,8H2,1H3,(H,13,15)(H,14,16)/i1D3,2D2 |
| Formel vægt | 223.1369 |
| Procent renhed | >95% |