Få mere at vide
Applied Biosystems™ PrimeView™ 16 Global genekspressionsprofilanalyse
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
PrimeView 16 Global Gene Expression Profile Assay muliggør ekspressionsprofilering af 16 prøver ad gangen med fokus på etableret, velannoteret indhold. Mere end 36.000 transkripter og varianter måles pr. prøve. Sekvenser, der blev brugt i designet af arrayet, blev udvalgt fra UniGene-databasen 219, RefSeq version 36, samt fuldlængde humane mRNA'er fra GenBank™.
Bemærk: PluriTest™ Assay accepterer PrimeView nu array-data fra GeneTitan-instrumenter.
Funktioner inkluderer:
- Omkostningseffektiv global bekræftelse af pluripotensmarkør-udtryk
- Brugervenligt online analyseværktøj
- Offentliggjort metode med over 15.000 analyserede prøver
- Til brug med GeneTitan-familien af instrumenter
Om PluriTest Assay
Assay PluriTest er en bioinformatik-assay, der sammenligner den transkriptionsprofil af en prøve med et omfattende referencesæt på >450 celle-/vævstyper, herunder 223 hESC-linjer, 41 iPSC-linjer, somatiske celler og væv. Det online analyseværktøj bekræfter udtryk af pluripotensmarkører via to separate scores: Pluripotens og Novelty. Pluripotency Score informerer brugeren om, hvor stærkt en modelbaseret pluripotenssignatur udtrykkes i de analyserede prøver. Novelty Score angiver den generelle modeltilpasning til en given prøve.
Tekniske data
Tekniske data
| Array | Transcriptome Profilering |
| Indhold og opbevaring | •Arrays (opbevares ved °2 C til °8 C) |
| Format | Assay |
| Produktlinje | GeneChip, PrimeView |
| Produkttype | Genekspressionsprofilanalyse |
| Mængde | 16 analyser |
| Forsendelsestilstand | Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd- eller tøris |
| Arter | ADN |
| Til brug med (applikation) | Stamcelleanalyse |