Få mere at vide
Invitrogen™ PRIMER S-OLIGO 1 UMOL
Artikelnummer. 10402062
Skift visning
Mængde:
1μ mol
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10402062 1μ mol Hver
1 options
Artikelnummer. 10402062 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 10917011
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Custom Primer
Brug dette værktøj til at designe et brugerdefineret DNA-oligonukleotid med en hvilken som helst af en række 3'- og 5'-modifikationer på skalaer fra 25 nmol til 10 μmol. Vælg den ønskede oprensningsmetode (normal eller omvendt-fase kromatografi, HPLC eller PAGE).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt S-Oligo Primer, 1 μmol
Produkttype S-Oligo Primer
Mængde 1μ mol