Få mere at vide
Invitrogen™ PRIMER INOSIN 25 NMOL
:
25 nmol
Beskrivelse
Brug dette værktøj til at designe et brugerdefineret DNA-oligonukleotid med en hvilken som helst af en række 3'- og 5'-modifikationer på skalaer fra 25 nmol til 10 μmol. Vælg den ønskede oprensningsmetode (normal eller omvendt-fase kromatografi, HPLC eller PAGE).
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Normal eller omvendt-fase kromatografi, HPLC eller PAGE |
| Oversigt | Brugerdefineret inosinprimer, 25 nmol, renset ved normal- eller omvendt-fase-kromatografi, HPLC eller PAGE, brugt til at designe et tilpasset DNA-oligonukleotid, med en hvilken som helst variation af 3' og 5' modifikation |
| Produkttype | Custom Inosine Primer |
| Mængde | 25 nmol |
| Grad | HPLC |
| Til brug med (applikation) | Design et brugerdefineret DNA-oligonukleotid med en hvilken som helst af en række 3'- og 5'-modifikationer |