Få mere at vide
Applied Biosystems™ Primer Express™ Software v3.0.1-licens
Artikelnummer. 15421520 Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
1 bruger
5 brugere
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15421520
Brand: Applied Biosystems™ 4363993
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Primer Express™ Software v3.0.1-licens
De Primer Express™ Software v3.0.1 giver dig mulighed for at designe dine egne primere og prober vha TaqMan™ og SYBR™ Grøn I farvestofkemi til genkvantificering og alleldiskriminering (SNP) real-time PCR-applikationer. Udviklet specielt til brug med vores StepOne™ , StepOnePlus™ , 7300, 7500, 7500 Hurtig, 7900HT, ViiA™ 7, og QuantStudio™ PCR-systemer i realtid, Primer Express™ Software leverer skræddersyede applikationsspecifikke dokumenter til absolut relativ ⁄kvantificering og allelisk diskrimination.
  • Muliggør individuelt oligonukleotiddesign til real-time PCR-applikationer.
  • Understøtter assays baseret på TaqMan™ og SYBR™ Grønne jeg farve kemi.
  • Giver designfleksibilitet, brugervenlighed og kræver minimal optimering.
  • Giver robust assay-ydeevne, når det bruges i overensstemmelse med Rapid Assay Development Guidelines (RADG).
    Software, der er nem at lære
    Primer Express™ Software v3.0.1 er fleksibel, nem at lære og bruge og kræver minimal optimering. Den inkluderer en algoritme, der er optimeret specifikt til brug med TaqMan™ -baserede ⁄reagenser, anbefalede primerprobekoncentrationer og standard termiske cyklusforhold. Primer Express™ Software understøtter også analyser baseret på SYBR™ Grøn jeg farver. Dette minimerer behovet for assayoptimering og strømliner designprocessen.
    Softwaren tillader også tilpassede designs, hvis proben og/⁄eller en eller flere primere er kendt. Standard og justerbare parametre (
    figur 1) giver den fleksibilitet ,
    Primer Express™ Software v3.0.1, som er fuldt kompatibel med alle StepOne™ , StepOnePlus™ , 7300, 7500, 7500 Hurtig, 7900HT, ViiA™ 7, og QuantStudio™ der kræves for alle brugere. PCR-systemer i realtid. Uanset om din forskning omfatter genkvantificering eller alleldiskriminationsundersøgelser, Primer Express™ Software hører hjemme i dit laboratorium.
    Automatiseret og manuel Primer ⁄Probe Design
    Primer Express™ Software v3.0.1 vil designe dine primere og prober automatisk, eller du kan designe dem manuelt. For automatisk design skal du blot vælge enten TaqMan ™ eller TaqMan™ MGB analyser. Hvis du kender sekvensen, behøver du kun at importere (eller kopiere og indsætte) sekvensen og hurtigt se dine resultater. Alternativt, hvis du foretrækker at designe primerne og proberne manuelt, er proceduren også lige så enkel og ligetil.
    Retningslinjer for hurtig analyseudvikling
    Primer Express ™ Software v3.0.1 er designet med vores Rapid Assay Development Guidelines (RADG). RADG er et simpelt, men omfattende sæt retningslinjer til brug med vores realtids PCR-instrumenter og reagenser. Mange traditionelle variabler, herunder magnesiumchloridkoncentration og selve den termiske cyklusprotokol, er blevet standardiseret, hvilket væsentligt reducerer assayudviklingstiden.
    Kun til forskningsbrug. Ikke til brug i diagnostiske procedurer.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur, inkluderet m/ StepOne , StepOnePlus , 7300, 7500, 7500 Hurtig, 7900HT, ViiA 7, QuantStudio 6, QuantStudio 7, og QuantStudio 12k Flex, Kører computere på Windows 10 OS til 7500, 7500 Fast, QuantStudio 6, QuantStudio 7, og QuantStudio 12K Flex instrumenter, Kører computere på Windows XP OS til StepOne , StepOnePlus , 7300, 7900HT og ViiA 7 instrumenter, kører videre Windows 7 32-bit eller Windows XP OS til ikke-instrumentstyrende computere
    Til brug med (udstyr) 7300 System, 7500 Fast System, 7500 System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, StepOne™ , StepOnePlus™ , ViiA™ 7 System
    Produktlinje Primer Express
    Softwaretype Primer design
    Produkttype Licens
    Til brug med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
    Operativsystem Windows 10
    Mængde 5 brugere