Få mere at vide
Invitrogen™ PRIMER COP 200 NMOL
Beskrivelse
Brug dette værktøj til at designe et brugerdefineret DNA-oligonukleotid med en hvilken som helst af en række 3'- og 5'-modifikationer på skalaer fra 25 nmol til 10 μmol. Vælg den ønskede oprensningsmetode (normal eller omvendt-fase kromatografi, HPLC eller PAGE).
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | COP Primer, 200 nmol |
| Produkttype | COP Primer |
| Mængde | 200 nmol |