Få mere at vide
Invitrogen™ PRIMER 5'TET 25 NMOL
Beskrivelse
Brug dette værktøj til at designe et brugerdefineret DNA-oligonukleotid med en hvilken som helst af en række 3'- og 5'-modifikationer på skalaer fra 25 nmol til 10 μmol. Vælg den ønskede oprensningsmetode (normal eller omvendt-fase kromatografi, HPLC eller PAGE).
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 5' TET Primer, 25 nmol |
| Produkttype | 5' TET Primer |
| Indhold og opbevaring | Stuetemperatur |
| Primer | 5' Mærket |
| Mængde | 25 nmol |