Få mere at vide
Invitrogen™ PrimeFlow™ RNA 100 test
Artikelnummer. 15940593
Mængde:
100 tests
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 15940593
Brand: Invitrogen™ CPF210
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dette er et tilpasseligt sondesæt til brug med PrimeFlow Assays.
Dette er et tilpasseligt sondesæt til brug med PrimeFlow Assays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 660 uL PrimeFlow sondesæt, opbevares (ved -20 C)
Produktlinje PrimeFlow
Mængde 100 tests