Få mere at vide
Invitrogen™ PrimeFlow™ microRNA 40 tests
Artikelnummer. 15950593
Mængde:
40 prøver
Pakningsstørrelse:
Pakke med 40
Artikelnummer. 15950593
Brand: Invitrogen™ CPM204
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dette er et tilpasseligt sondesæt til brug med PrimeFlow Assays.
Dette er et tilpasseligt sondesæt til brug med PrimeFlow Assays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 264 uL PrimeFlow sondesæt, opbevares (ved -20 C)
Produktlinje PrimeFlow
Mængde 40 prøver