Få mere at vide
Novus Biologicals™ Primate Universal Protein Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Artikelnummer. 18267641 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
4 Vials
Artikelnummer. Mængde
18267641 4 Vials
1 options
Artikelnummer. 18267641 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NB82089207
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6200.00 DKK
    5861.10 DKK / Pakke med 4
    Spare 338.90 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
The Primate Universal Protein Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal) is derived from primate. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Western Blot
Væv Universal
Mængde 4 Vials
Opbevaringsbuffer HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Testspecificitet Universal Protein Lysate: Monkey Normal Tissues
Cellulær fraktion Whole
Vævstilstand Normal
Krydsreaktivitet Monkey
Værtsarter Primate
Koncentration 5 mg/mL
Produkttype Primate Universal Protein Whole Tissue Lysate (Adult Normal)
Indhold og opbevaring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Livsstadie Adult
Proteintilstand Native
Vis mere Vis mindre
For Research Use Only