Få mere at vide
Novus Biologicals™ Primate Heart Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Normal)
Artikelnummer. 18281910
Skift visning
Mængde:
0.1 mg
Artikelnummer. Mængde
18281910 0.1 mg
1 options
Artikelnummer. 18281910 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NBL126476
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4005.00 DKK
    3785.25 DKK / 0.1mg
    Spare 219.75 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
The Primate Heart Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Normal) is derived from primate.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Western Blot Electrophoresis
Væv Heart
Mængde 0.1 mg
Opbevaringsbuffer HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Testspecificitet Membrane Protein - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Heart
Cellulær fraktion Membrane
Vævstilstand Normal
Krydsreaktivitet Monkey
Værtsarter Primate
Produkttype Primate Heart Membrane Tissue Lysate (Adult Normal)
Indhold og opbevaring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Livsstadie Adult
Proteintilstand Native
Vis mere Vis mindre
For Research Use Only