Få mere at vide
Novus Biologicals™ Primate Brain Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Normal)
Artikelnummer. 18253030 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mg
Artikelnummer. Mængde
18253030 0.1 mg
1 options
Artikelnummer. 18253030 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NBL126472
The Primate Brain Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Normal) is derived from primate.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Væv Brain
Mængde 0.1 mg
Opbevaringsbuffer HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Testspecificitet Membrane Protein - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Brain
Cellulær fraktion Membrane
Vævstilstand Normal
Krydsreaktivitet Monkey
Værtsarter Primate
Produkttype Primate Brain Membrane Tissue Lysate (Adult Normal)
Indhold og opbevaring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Livsstadie Adult
Proteintilstand Native
Vis mere Vis mindre
For Research Use Only