Beskrivelse
Denne primære farveopløsning er en klar-til-brug farvestandard præsenteret i højkvalitets, manipulationssikre flasker til brug som en kalibrerings- og/eller kvalitetskontrolstandard. Det er fremstillet med kobbersulfat, saltsyre og vand.
- Fremstillet i henhold til European Pharmacopoeia Kapitel 2 retningslinjer med et Balance Certificate of Calibration udstedt iht. ISO 17025
- Fremstillet gravimetrisk på vægt-/vægtbasis ved hjælp af sporbare OIML-vægte
- Koncentration verificeret ved hjælp af et højtydende spektrofotometer kalibreret vha ISO Vejledning 34 akkrediterede spektrofotometriske standarder
- De primære farveopløsninger kan kombineres i præcise forhold for at danne standardfarveopløsningerne
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Copper(II) Sulfate |
| CAS | 7758-98-7 |
| Molekylær formel | CuO4S |
| Farve | Blå |
| Mængde | 100 mL |
| InChI nøgle | ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L |
| Fysisk form | Væske |
| SMIL | [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2] |
| IUPAC navn | kobber; sulfat |
| Molekylvægt (g/mol) | 159.602 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- PRIMARY BLUE SOLUTION
- Advarsel
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P391-Udslip opsamles.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: copper sulphate, hydrochloric acid 37%