Få mere at vide
Gibco™ Primære rotte Hippocampus neuroner
Artikelnummer. 10460445
Skift visning
Mængde:
1 x 106 celler
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
10460445 1 x 106 celler Hver
1 options
Artikelnummer. 10460445 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A1084101
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-08-2026
Add to basket
Add to basket
Primære rotte Hippocampus neuroner
GIBCO Primære rotte Hippocampus neuroner isoleres fra dag-18 rotteembryoner og kryokonserveres i flydende nitrogen. Hvert hætteglas indeholder 1x10e6 celler ⁄ml levedygtige celler (efter optøning). Med de kryokonserverede primære rotte Hippocampus neuroner (E-18), Invitrogen tilbyder neurovidenskabsforskere et fleksibelt, brugsklart og kvalitetsalternativ til akut isolerede neuroner. Ud over at være bekvemmelighed er disse produkter udviklet gennem kraftig intern forskning for at give sammenlignelige egenskaber, såsom levedygtighed og cellefunktion, med celler, der er akut isoleret. De er også meget rene celler, der indeholder minimale mængder af astrocytter og andre gliaceller, og de er med minimal lot-til-lot-variabilitet på grund af stor, enkelt lot-fremstilling. I modsætning til de andre kommercielt tilgængelige primære rotte hippocampus neuroner, der generelt giver omkring 30% eller lavere levedygtighed efter optøning, Invitrogen celler giver konsekvent levedygtighed efter optøning i området 50-80%.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Indhold og opbevaring Opbevares i flydende nitrogen, vapor-phase .
Alder Føtal
Celletype Neurale celler
Kultur Type Pattedyrcellekultur
Form Kryokonserveret
Arter Rotte
Væv Hippocampus
Donorattributter Normal
Antal celler 1 x 106 celler
Produkttype Rotte Hippocampus Neuron
Mængde 1 x 106 celler
Testet for Sterilitet, levedygtighed, mycoplasma