Få mere at vide
Gibco™ Primære rotte Hippocampale neuroner, Sprague Dawley
Beskrivelse
Et fleksibelt, klar til brug og kvalitetsalternativ til friske neuroner, hvert hætteglas indeholder en million celler pr. ml. Disse neuroner giver konsekvent levedygtighed efter optøning i intervallet 50-–80%, har høj neuronal renhed og er valideret for funktionalitet.
• Høj levedygtighed: levedygtighed efter optøning på 50 % eller mere
•Høj renhed: mere end 90 % neuronal fænotype
•Funktionelt valideret: testet for spontan synkron calciumflux og synaptisk frigivelsesaktivitet
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares i flydende nitrogen, vapor-phase . |
| Alder | Føtal |
| Celletype | Neurale celler |
| Kultur Type | Pattedyrcellekultur |
| Form | Kryokonserveret |
| Arter | Rotte |
| Væv | Hippocampus |
| Antal celler | 1 x 10 6 |
| Produkttype | Rotte Hippocampus Neuron |
| Mængde | 1 x 106 celler |
| Vis mere |