Få mere at vide
Gibco™ Primære rotte cortex neuroner, Sprague Dawley
Artikelnummer. p-7180449
Antal celler:
1 x 10^6
4 x 10^6
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Artikelnummer. 15906482
Brand: Gibco™ A36511
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Gibco™ Primære rotte Cortex Neuroner, Sprague Dawley, isoleres og kryokonserveres fra Sprague Dawley embryonale dag-18 rotter.
Et fleksibelt, klar til brug og kvalitetsalternativ til friske neuroner, hvert hætteglas indeholder en million celler pr. ml. Disse neuroner giver konsekvent levedygtighed efter optøning i intervallet 50-–80%, har høj neuronal renhed og er valideret for funktionalitet.
Høj levedygtighed: levedygtighed efter optøning på 50 % eller mere
Høj renhed : mere end 90 % neuronal fænotype
Funktionelt valideret: testet for spontan synkron calciumflux og synaptisk frigivelsesaktivitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i flydende nitrogen, vapor-phase .
Alder Føtal
Celletype Neurale celler
Kultur Type Pattedyrcellekultur
Form Kryokonserveret
Arter Rotte
Væv Cortex
Antal celler 1 x 10^6
Produkttype Rotte Cortex Neuron
Mængde 1 x 106 celler
Testet for Cellerenhed, Sterilitet, Levedygtighed, Mycoplasma