Få mere at vide
Gibco™ Primære rotte cortex neuroner
Artikelnummer. p-7076164
Mængde:
1 x 106 celler
4 x 10 6
Pakningsstørrelse:
1ml
Hver
Artikelnummer. 10296834
Brand: Gibco™ A1084001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Primære rotte cortex neuroner
Gibco Primary Rat Cortex Neurons (RCNs) are isolated and cryopreserved from day-18 Fischer 344 rat embryos. These cryopreserved RCNs offer a flexible, ready-to-use, and high-quality source of cells for neuronal experiments. They consistently yield post-thaw viability in the range of 50–80% and maintain high neuronal purity. Cryopreserved neurons are suitable for various applications requiring primary rat brain neurons, including patch-clamp electrophysiology, MEA, neurite outgrowth, synaptic protein expression, and neuron toxicity assays.
GIBCO™ Primære rotte Cortex Neuroner isoleres fra dag-18 rotteembryoner og kryokonserveres i flydende nitrogen. Hvert hætteglas indeholder 1x10e6 celler ⁄ml levedygtige celler (efter optøning). Med de kryokonserverede Primære Rotte Cortex Neuroner (E-18), Invitrogen tilbyder neurovidenskabsforskere et fleksibelt, brugsklart og kvalitetsalternativ til akut isolerede neuroner. Ud over at være bekvemmelighed er disse produkter udviklet gennem kraftig intern forskning for at give sammenlignelige egenskaber, såsom levedygtighed og cellefunktion, med celler, der er akut isoleret. De er også meget rene celler, der indeholder minimale mængder af astrocytter og andre gliaceller, og de er med minimal lot-til-lot-variabilitet på grund af stor, enkelt lot-fremstilling. I modsætning til de andre kommercielt tilgængelige primære rotteneuroner, der generelt giver omkring 30 % eller lavere levedygtighed efter optøning, Invitrogen celler giver konsekvent levedygtighed efter optøning i området 50-80%.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i flydende nitrogen, vapor-phase .
Alder Føtal
Celletype Neurale celler
Kultur Type Pattedyrcellekultur
Form Kryokonserveret
Arter Rotte
Væv Cortex
Donorattributter Normal
Antal celler 1 x 106
Produkttype Rotte Cortex Neuron
Mængde 1 x 106 celler
Testet for Sterilitet, levedygtighed, mycoplasma