Få mere at vide
Primær opaliserende affjedring, EP-kvalitet, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11835853 Shop alle Reagecon produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11835853 100 ml 100ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11835853 Leverandør Reagecon Leverandørnr. EPPOS01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    877.00 DKK
    818.76 DKK / 100ml
    Spare 58.24 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Bruges til at kalibrere, kontrollere, kvalificere og validere turbidimetre og nefelometre. Primær opaliserende affjedring, EP-kvalitet, Reagecon™ er en klar til brug formazin suspension med en opaliserende værdi på 4000 NTU. Den er designet til brug som en turbiditetsstandard i overensstemmelse med Eu. Ph. Kapitel 2.
Denne Primary Opalescence Suspension er en klar-til-brug turbiditetsstandard præsenteret i højkvalitets, manipulationssikre flasker til brug ved kalibrering af turbidimetre og nefelometre og til at kontrollere reproducerbarheden af deres målinger.
Dette produkt er en formazinsuspension fremstillet med lige dele hexamethylentetraminopløsning og hydrazinsulfatopløsning. Vandige formazinopløsninger har små, ensartede kolloide partikler, der spreder lys i alle retninger, hvilket forårsager opalisering.
  • Fremstillet i henhold til European Pharmacopoeia Kapitel 2(2.2.1) retningslinjer med et Balance Certificate of Calibration udstedt iht. ISO 17025
  • Fremstillet gravimetrisk på vægt-/vægtbasis ved hjælp af sporbare OIML-vægte
  • Koncentration verificeret ved hjælp af et højtydende spektrofotometer kalibreret vha ISO Vejledning 34 akkrediterede spektrofotometriske standarder
  • Den primære opalescenssuspension fortyndet i præcise forhold for at danne EP-referenceopalescenssuspensionerne (I, II, III, IV)
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Formazin suspension
Oversigt Opalescensværdi = 4000 NTU
CAS 100-97-0, 10034-93-2, 7732-18-5
Analysecertifikat Ja
Analyt- eller komponentnavne Hexamethylenetetramine solution + Hydrazine sulphate solution
Fysisk form Flydende suspension
Synonym Formazin suspension
Element Hexamethylentetramin, Hydrazinsulfat
Mængde 100 ml
Grad Eu. Ph. Kapitel 2
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • PRIMARY OPALESCENT SOLUTION
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: methenamine, hydrazinium(2+) sulphate