Få mere at vide
Lonza™ Primært neuronvækstmedium
Artikelnummer. 11695520
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11695520 1 sæt Hver
1 options
Artikelnummer. 11695520 Leverandør Lonza™ Leverandørnr. CC4461
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3055.00 DKK
    2810.31 DKK / Pakke med 1
    Spare 244.69 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-01-2027
Ordreinfo
dimProductType
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Vækst medium
Mængde 1 sæt
Indhold og opbevaring Kit som indeholder en 200 ml flaske PNBM og PNGMTM singlequots