Få mere at vide
Gibco™ Primære musekortikale neuroner
Beskrivelse
Gibco Primære musekortikale neuroner isoleres og kryopreserveres fra hjernebarken hos C57BL/6 embryonale dag-17 mus. De kryopreserverede kortikale neuroner tilbyder bekvemmelighed og fleksibilitet sammenlignet med primære neuronisoleringsworkflows, og tilgængeligheden af store enkeltpartier giver større konsistens i cellebaserede analyser. De primære musekortikale neuroner er klar til brug og leverer pålidelig kvalitet. Alle produktpartier giver post-tø levedygtighed i området 50-80 %, har høj neuronal renhed og er certificeret for funktionalitet.
- Høj levedygtighed—udviser de kryopreserverede kortikale neuroner enestående overlevelsesrater (50 % eller mere), hvilket muliggør pålidelige og konsistente resultater
- Højrenhed—immunofluorescensfarvning udføres på alle partier med MAP2 for at bekræfte høj neuronal renhed
- Pålidelige kvalitetsfrigivelsestests—inkluderer sterilitetstest og mycoplasma-testning
- Funktionelt valideret—produkt demonstrerer langvarig overlevelse og neurotransmitterrespons
Dyrk Gibco primære musekortikale neuroner med B-27 Plus Neuronal Culture System for at opnå den mest robuste præstation.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares i flydende nitrogen, vapor-phase . |
| Alder | Føtal |
| Celletype | Neurale celler |
| Kultur Type | Pattedyrcellekultur |
| Form | Kryokonserveret |
| Arter | Mus |
| Væv | Cortex |
| Antal celler | 1 mio |
| Produkttype | Muse Cortical Neuron |
| Mængde | 1 x 10 6 |
| Vis mere |